Merck
A66308
Sigma-Aldrich
4-氨基吗啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10N2O
CAS号:
分子量:
102.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4772 (lit.)
沸点
168 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
InChI key
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)