Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-氯吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClN2
CAS号:
分子量:
128.56
Beilstein:
109814
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)