Merck
C70002
Sigma-Aldrich
3-氯吡啶
ReagentPlus®, 99%
别名:
3-氯吡啶, 间氯吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4ClN
CAS号:
分子量:
113.54
Beilstein:
105744
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI 密鑰
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)