Merck
901908
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C2H915NO3S
分子量:
167.17
UNSPSC代码:
12352101
同位素纯度
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
方案
≥95% (CP)
表单
crystals
技术
protein expression: suitable
质量偏移
M+4
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)