方案
≥97.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
标记范围
≥99.5%
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3