主要文件
901071
Sigma-Aldrich
二氧化锡纳米粒子墨水
2.5 wt%, viscosity 4 cP 
别名:
Avantama N-30, SnO2墨水, 印刷电子电荷选择层用油墨, 氧化锡纳米粒子分散体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnO2
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
质量水平
描述
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
表单
dispersion
颜色
translucent gray-brown
粒径
7-20 nm
粘度
4 cP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 这种SnO2纳米粒子墨水可用于印刷电子产品的电荷选择层。
  • 这种SnO2纳米粒子墨水可用于旋涂、刮刀涂布、夹缝式挤压涂布或喷墨印刷。
注意
  • 储存:在室温下避光保存。
  • 使用前:摇匀,然后使用0.2或0.45 μm PP过滤器过滤。请勿使用PTFE过滤器。
  • 可用丁醇稀释墨水。
  • 可能有必要进行厚度优化。
  • 在>100 °C下干燥沉积的SnO2 膜。
法律信息
Avantama Ltd.产品。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
85.1 °F - closed cup
闪点(°C)
29.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.