Merck
808237
铝掺杂氧化锌纳米颗粒油墨
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
别名:
AZO墨水, Avantama N-21X, 纳米级N-21X, 铝掺杂ZnO分散体, 铝掺杂ZnO悬浮液, 铝掺杂氧化锌墨水
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
work function
-3.7--4.1 eV
particle size
8-16 nm
viscosity
1.7-2.7 cP
Application
掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨用于旋涂和刮刀,在印刷电子学中用作电子传输层。掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨普遍适用于正常和倒置结构,其性能与蒸发的钙相当。
Preparation Note
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:在使用前:摇晃、超声并(可选)通过0.45μm PTFE 滤器进行过滤。
  • 后处理:后处理:在 80°C-120°C下对沉积的掺铝ZnO薄膜进行退火。
Legal Information
Avantama Ltd.产品。
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)