Merck
900432
Sigma-Aldrich
十钨酸四- n -丁基铵
别名:
1-丁胺, N , N , N -三丁基-, 与钨酸的盐 (4:1), 1-丁胺, N , N , N -三丁基-, 二十碳-μ-氧代-μ5-氧代癸酸酯 (4:1), TBADT, 四( N , N , N -三丁基-1-丁胺)钨酸盐, 癸酸四丁基铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H144N4O32W10
CAS号:
分子量:
3320.24
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
應用
与氯化钴肟吡啶( 341630 )配合使用时,该复合物可影响未活化烷烃在太阳辐射下的催化、室温脱氢反应,其中氢是唯一的副产物。
产品可与我们的光反应器一起使用: 包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3