Merck
86884
Sigma-Aldrich
四丁基亚硝酸铵
≥97.0% (NT)
别名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
CAS号:
分子量:
288.47
Beilstein:
6285720
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97.0% (NT)
表单
crystals
SMILES字符串
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
相关类别
其他说明
用于由溴化物合成脂肪族硝基化合物的试剂[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)