Merck
859052
Sigma-Aldrich
马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物
99%, for peptide synthesis
别名:
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-马尿酰-L-组氨酰-L-亮氨酸 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N5O5 · xH2O
分子量:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物, 99%
质量水平
方案
99%
表单
powder
旋光性
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
InChI key
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
底物
血管紧张素转换酶底物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)