Merck
A6778
血管紧张素转换酶 来源于兔肺
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
别名:
ACE, 肽基-二肽水解酶, 肽基-二肽酶 A
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
血管紧张素转换酶(ACE)是一种二肽基羧肽酶,存在于具有锌结合基序HEXXH的体细胞和睾丸亚型中。ACE通过肾素-血管紧张素系统调节血压。ACE通过将血管紧张素I转化为一种关键的血管收缩剂血管紧张素II,并抑制一种有效的血管舒张剂缓激肽,从而提高血压。抑制血管紧张素转换酶(ACE)是一种有针对性的高血压治疗策略。临床应用的ACE合成抑制肽包括卡托普利、依那普利和赖诺普利。目前,正在从天然食物来源 或植物来源的酚类化合物中开发抑制ACE的多肽。ACE通过释放精子膜中与糖基磷脂酰肌醇(GPI)结合的蛋白,在受精过程中发挥重要作用。
Application
兔肺血管紧张素转换酶已应用于:
  • 采用高效液相色谱法测定蛋清蛋白水解物对ACE活性的抑制作用
  • 以希波瑞尔-L-组氨酸-L-亮氨酸(HHL)为底物,分别采用反相高效液相色谱(RP-HPLC)3和HPLC法 测定荔枝果皮 和熟鸡胸肉 对血管紧张素转换酶(ACE)的抑制作用
  • 提高一些细胞系在 体外 释放GPI锚定蛋白,如HeLa, HEK293和 体内 小鼠精子。
Biochem/physiol Actions
去除易受影响的底物(如紧张素 I 和缓激肽)中的 C-端二肽。
Analysis Note
可能含微量氯化钠。
Other Notes
在pH为8.3,温度为37°C的条件下,在50mM HEPES和300mM NaCl中,一个单位每分钟可将1.0μmole的马尿酰组氨酰亮氨酸转化成马尿酸。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)