推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
powder
适用性
endotoxin tested
质量偏移
M+4
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[13CH3][13C@@H](O)[13CH2][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-UDJWXCBTSA-M
应用
仅供研发使用。&不可用于药物、家庭或其他用途。任何其他用途均由最终用户自行负责。在细分包装之前,先对大包装产品进行内毒素检测。这种批量测试不能细分或重新包装的等分样品在保证客户收到或使用时的是无内毒素的,也不意味其适用于任何特定用途。如果该产品在预期应用中必须无内毒素,则应在实际使用前对产品进行测试。
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3