About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O10
CAS号:
分子量:
348.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
mp
92-95 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3