Merck
310247
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-四-O-乙酰基-β-D-吡喃甘露糖
98%
别名:
β-D-吡喃甘露糖 1,3,4,6-四-O-乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O10
CAS号:
分子量:
348.30
Beilstein:
96634
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
mp
160-161 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3