Merck
T6375
Sigma-Aldrich
1-硫代-β-D-葡萄糖 钠盐
别名:
1-β-D-Glucosylthiose, β-D-硫葡糖, 葡硫糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11O5SNa
CAS号:
分子量:
218.20
EC 号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.79
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
技术
HPLC: suitable
颜色
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
溶解性
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
InChI key
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)