Merck
729949
Sigma-Aldrich
1-溴-4-(1,1-二氟乙基)苯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrF2
分子量:
221.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.503
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
180.0 °F
闪点(°C)
82.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)