Merck
534765
Sigma-Aldrich
(±)-4-氟苯乙烯环氧化物
95%
别名:
4-氟代氧化苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO
CAS号:
分子量:
138.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
沸点
92 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
72.0 °F - closed cup
闪点(°C)
22.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)