About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrF3
CAS号:
分子量:
225.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.495
密度
1.676 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
InChI key
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.1 °F
闪点(°C)
76.7 °C