Merck
715557
Sigma-Aldrich
1H-苯并[d][1,2,3]三唑-5-基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-1H-苯并[d][1,2,3]三唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16BN3O2
分子量:
245.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-146 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]nnc3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-6-9-10(7-8)15-16-14-9/h5-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
InChI 密鑰
QUYDCPHDUNQFKF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)