化驗
97%
形狀
solid
mp
137-142 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(18-11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
MEHCIETYEUUYGC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3