Merck
715441
Sigma-Aldrich
3-三氟甲基-1H-吡唑-4-硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14BF3N2O2
分子量:
262.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
151-155 °C
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)