Merck
705268
Sigma-Aldrich
生物素-( - 6,6-d 2
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
D -生物素-D 2 -(-6,6-D 2 ), Bios II-(-6,6-d 2 ), 维生素 B 7 -(-6,6-d 2 ), 维生素 B 8 -(-6,6-d 2 ), 维生素 H-(-6,6-d 2 ), 辅酶 R-(-6,6-d 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D2H14N2O3S
分子量:
246.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
≥98 atom % D
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
质量偏移
M+2
运输
dry ice
储存温度
−20°C
−20°C
SMILES字符串
[2H]C1([2H])S[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i5D2
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-OXQHWPBHSA-N
一般描述
生物素-(ring-6,6-d2) 是一种同位素标记的生物素类似物,也称维生素 H(维生素 B7)。它是一种水溶性维生素B,主要参与脂肪酸的合成和糖异生。[1][2]生物素存在于动植物中,其缺乏可导致生长迟缓、脱发和神经功能损伤。[3]
应用
生物素-(ring-6,6-d2) 也称为辅酶R-(ring-6,6-d2)。该产品可用作定量分析膳食补充剂、强化食品或复杂生物基质中生物素浓度的内部分析标准品。
包装
本产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Factitious Graves disease due to biotin immunoassay interference-a case and review of the literature
Elston MS, et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(9), 3251-3255 (2016)
Agar plate method using Lactobacillus plantarum for biotin determination in serum and urine
FUKUI T, et al.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 40(5), 491-498 (1994)
Magnetic resonance imaging assays for dimethyl sulfoxide effect on cancer vasculature
Cyran CC, et al.
Investigative Radiology, 43(5), 298-298 (2008)