推荐产品
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solution
浓度
100 μg/mL in ethanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
应用
detection
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
维生素D2也被称为麦角钙化醇。它是由植物和蘑菇暴露在阳光的作用下而生成的。
维生素D2(6,19,19-d3) 是一种氘化的维生素D2,其中C-6和C-19位的质子被氘所取代。
维生素D2(6,19,19-d3) 是一种氘化的维生素D2,其中C-6和C-19位的质子被氘所取代。
应用
维生素D2(6,19,19-d3)可作为分析标准品,用于通过LC-MS/MS对人血液中的维生素D2浓度进行定量分析。
包装
1 mL,安瓿瓶装
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F
闪点(°C)
14 °C
其他客户在看
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)