Merck
693448
SAFC
史氏环氧化噁唑烷酮乙基催化剂
greener alternative
90%
别名:
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-乙基苯基)-二氢-2,2-二甲基-螺[6H-1,3-二氧并[4,5-c]吡喃-6,5′-噁唑烷]-2′,7(4H)-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO6
分子量:
347.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
139-143 °C
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
相关类别
一般說明
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
應用
不对称环氧化有机催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)