About This Item
线性分子式:
C3H5CH2I
CAS号:
分子量:
182.00
Beilstein:
1900420
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.542
官能基
iodo
SMILES 字串
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3