Merck
670138
Sigma-Aldrich
Boc-L-五氟苯丙氨酸
≥97.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-(Boc-氨基)-3-(五氟苯基)丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14F5NO4
CAS号:
分子量:
355.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
UZDKQMIDSLETST-LURJTMIESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3