Merck
654000
Sigma-Aldrich
N-Boc-顺式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO5
分子量:
245.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
82-86 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves