About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO5
CAS号:
分子量:
231.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
119-125 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
应用
Boc protected Proline derivative.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3