Merck
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-氧代-L-脯氨酸甲酯
97%
别名:
(2S)-2-(甲氧羰基)-4-氧代吡咯烷-1-羧酸叔丁酯, (2S)-4-氧代-1-(叔丁氧基羰基)吡咯烷-2-羧酸甲酯, 1-叔丁基 2-甲基 (2S)-4-氧代吡咯烷-1,2-二羧酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO5
分子量:
243.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
42-46 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C