Merck
647195
Sigma-Aldrich
5-氰苯酞
97%
别名:
1,3-二氢-1-氧-5-异苯并呋喃甲腈, 5-氰基-3H-异苯并呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5NO2
CAS号:
分子量:
159.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
201-205 °C (lit.)
官能团
ester
nitrile
SMILES字符串
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
InChI key
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)