Merck
432776
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸-丙烯酰胺 钾盐
cross-linked, 200-1000 μm particle size
别名:
丙烯酰胺-丙烯酸钾共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
交联
cross-linked
组成
potassium, ~9%
粒径
200-1000 μm
pH值(酸碱度)
5.5-6.0
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChI key
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
特点和优势
超吸收性聚合物。快速吸收水分。材料可以经受很多次干湿交替。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)