Merck
647187
Sigma-Aldrich
5-溴苯酞
97%
别名:
5-溴-3H-异苯并呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BrO2
CAS号:
分子量:
213.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
162-166 °C (lit.)
官能团
bromo
ester
SMILES字符串
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)