Merck
640468
Sigma-Aldrich
4′-(4-溴苯基)苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11BrO
CAS号:
分子量:
275.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
129-133 °C (lit.)
官能团
bromo
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)