Merck
233188
Sigma-Aldrich
4′-(三氟甲基)乙酰苯
98%
别名:
4-乙酰基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
188.15
Beilstein:
1870425
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
沸点
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
人们已经研究了在四异丙醇钛存在时,由 1,2-双(羟基樟脑磺酰胺基)环己烯介导的二烷基锌向 4′-(三氟甲基)苯乙酮的对映选择性加成反应。使用脉冲源荧光法研究了4′-(三氟甲基)苯乙酮的磷光发射光谱
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly enantioselective addition of dialkylzinc reagents to ketones promoted by titanium tetraisopropoxide.
Yus M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(21), 2291-2293 (2002)
Pulsed source, time resolved phosphorimetry determination of phosphorescence lifetimes.
Harbaugh KF, et al.
Analytical Chemistry, 45(2), 381-382 (1973)