Merck
396583
Sigma-Aldrich
4′-(甲硫基)苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
166.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10OS/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4′-(甲硫基)苯乙酮(4-(甲硫基)苯乙酮,对(甲硫基)苯乙酮,4-MTAP)是含硫的有机结构单元。它是药物合成中的关键中间体。在工业上以氯化铝作为催化剂和乙酰氯作为酰化剂,通过Friedel-Crafts酰化反应制备而成。也可在固体酸催化剂的存在下,通过茴香硫醚和乙酸酐的酰化反应制备而成。
應用
4′-(甲硫基)苯乙酮可用于合成Vioxx(罗非昔布),一种非甾体抗炎药(NSAID)。可用于合成(E)-1-[4-(甲硫基)苯基]-3-苯基丙-2-烯-1-酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Experimental and theoretical analysis of Friedel-Crafts acylation of thioanisole to 4-(methylthio) acetophenone using solid acids.
Yadav GD and Bhagat RD.
J. Mol. Catal. A: Chem., 235(1), 98-107 (2005)
(E)-1-[4-(Methylsulfanyl) phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
Thiruvalluvar A, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(7), o1263-o1263 (3008)
Liquid phase acetylation of thioanisole with acetic anhydride to 4-(methylthio) acetophenone (4-MTAP) using H-beta catalyst.
Sawant DP and Halligudi SB.
Catalysis Communications, 5(11), 659-663 (2004)