Merck
607142
Sigma-Aldrich
一氧化碳-13C-18O 气体
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C18O
CAS号:
分子量:
31.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
95 atom % 18O
质量水平
沸点
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
推荐产品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Heart
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)