Merck
489743
Sigma-Aldrich
羟胺-15N 盐酸盐
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NOH · HCl
CAS号:
分子量:
70.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 15N
方案
≥95% (CP)
mp
155-157 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
InChI key
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
spleen
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)