Merck
604534
Sigma-Aldrich
氰胺-13C 溶液
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N13CN
分子量:
43.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
50 wt. % in H2O
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[13C]#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1
InChI 密鑰
XZMCDFZZKTWFGF-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)