Merck
490954
Sigma-Aldrich
尿素-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215N13CO15NH2
CAS号:
分子量:
63.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
质量偏移
M+3
储存温度
room temp
SMILES字符串
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)