Merck
607312
Sigma-Aldrich
胍-13C,15N3 盐酸盐
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H15N13C(15NH2)2 · HCl
分子量:
99.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
质量水平
表单
solid
技术
protein expression: suitable
mp
185-189 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)