Merck
570249
Sigma-Aldrich
荧光素O,O′-二甲基丙烯酸酯
95%
别名:
3',6′-二甲基丙烯酰氧基螺苯并[c]-呋喃[1,9']呫吨-3-酮, 二甲基丙烯酰氧基荧光素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H20O7
分子量:
468.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
solid
mp
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
InChI key
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
应用
荧光单体
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2