等級
for molecular biology
化驗
≥99.5%
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.05% Free carboxylic acid (T)
≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP)
傅導性
≤10 μmho (2% solution)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
吸收
≤0.2 at 290 at 1%
異物活動
DNase and RNase, none detected
SMILES 字串
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI 密鑰
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为单体溶液中的交联剂,制备N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAAm)型冷冻凝胶和丙烯酰胺(AAm)型冷冻凝胶基质
- 作为交联剂制备高强度水凝胶网络
- 在丙烯酰胺/双丙烯酰胺储备原液的制备中用于制备聚丙烯酰胺凝胶
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves