化驗
99%
形狀
liquid
包含
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(=O)C=C
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 合成聚(N,N-二甲基丙烯酰胺(PDMAA)纳米颗粒,用于生物医学和药物传递应用。
- 作为共聚单体,用于合成在智能涂层、胶粘剂和传感器中使用的热响应性聚合物。
- 作为紫外线固化涂料和油墨的制造中的反应性稀释剂。
- 与聚乙二醇二甲基丙烯酸酯(PEGDMA)和壳聚糖衍生物一起作为共聚单体,用于开发可注射的水凝胶,可用作骨组织工程基质。
- 一系列基于DMMA的水凝胶,用于从污染水中去除重金属和有机染料。由于静电作用以及DMMA主链中的氢键结合作用,这些水凝胶在去除阳离子染料方面具有较高的效率。
- 通过表面引发逆加成-断裂链转移聚合合成无毒发光碳点/聚(DMMA)纳米复合材料。
- 用于石英晶体微天平(QCM)传感器的聚合物涂层。聚(DMMA)凝胶作为一种敏感材料,从盐酸水溶液中吸附Au(III)离子,对大多数其他金属离子和有机化合物无活性。
特點和優勢
- 由于具有起始温度低和反应性高的特性,它适用于共聚作用的前体。
- 独特的结构形成三维网络,提高了水凝胶的保水性能。
- 极易溶于水。
- 易于与胶粒结合,增强桥联效应,在絮凝作用中起着关键作用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.