Merck
550574
Sigma-Aldrich
甲醇-OD
99 atom % D
别名:
mono-Deuteromethanol, Methyl alcohol-OD, 氘代甲醇-d
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OD
CAS号:
分子量:
33.05
Beilstein:
1730948
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
99 atom % D
方案
≥99.00%
表单
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
技术
NMR: suitable
杂质
≤0.0250% water
water
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
沸点
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氘代甲醇是甲醇的氘代形式。在基于NMR的科研和分析中用作溶剂。
应用
甲醇-OD 可被用作氘代试剂用于:
  • APPI HDX MS (大气压光电离氢/氘交换质谱)检测。[1]
  • 由1,4-丁二醇-D8 合成 1,4-丁二醇-D6(1,4-BD-D6)。[2]
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
High Resolution Fourier Transform Far Infrared Spectroscopy of CH3OD.
Mukhopadhyay I, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 186(1), 15-21 (1997)
Dehydration of alcohols over alumina. VIII. Ether formation from the deuterated methanols CH3OH, CD3OH, CH3OD, and CD3OD.
Knozinger H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 72(8), 2770-2774 (1968)
The Raman Spectra of the Methyl Alcohols, CH3OH, CH3OD, and CH2DOD.
Halford JO, et al.
J. Chem. Phys. , 5(12), 927-932 (1937)
A New Analysis of the Rotational Spectrum of CH3OD.
Anderson T, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 159(2), 410-421 (1993)
Infrared intensities of liquids XXI: integrated absorption intensities of CH3OH, CH3OD, CD3OH and CD3OD and dipole moment derivatives of methanol.
Bertie JE and Zhang SL.
Journal of Molecular Structure, 413, 333-363 (1997)