Merck
900596
Sigma-Aldrich
甲醇-d4
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
全氘代甲醇, 四氘代甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3OD
CAS号:
分子量:
36.07
Beilstein:
1733278
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
等級
reagent grade
同位素純度
≥99 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup