Merck
522570
Sigma-Aldrich
4-羟基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷-2-基)苯酚, 4-羟基苯硼酸频哪酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17BO3
分子量:
220.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
InChI key
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
应用
广泛用于 Suzuki 偶联反应。[1][2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)