About This Item
线性分子式:
CH3OC3H6OC3H6OCH3
CAS号:
分子量:
162.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
≥99.1%
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
沸点
175 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
应用
非质子溶剂,用于质子敏感体系,如水基聚氨酯涂料。
法律信息
Dow Chemical 制造。
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter