蒸汽密度
>4.7 (vs air)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
375 °F
效力
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
pH值
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 106 °C
溶解度
soluble >1000 g/L
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup