Merck
510688
Sigma-Aldrich
氯化钽(V)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
别名:
五氯化钽
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TaCl5
CAS号:
分子量:
358.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
anhydrous
方案
99.999% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: tantalum
杂质
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
217 °C (lit.)
溶解性
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于形成氯-芳香醚混合物,如 [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2,它们可形成具有六配位扭曲几何构型的吡啶或膦加合物。也可作为新型边缘桥八面体 M6 簇合物(如 CsErTa6Cl18)的原料,可对其进行电子和稳定性研究。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)