等级
for analytical purposes
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: tantalum
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于形成混合氯芳氧基化合物,如 [Ta (OC 6 H 3 -2,6- i -Pr 2 ) 2 Cl 3 2 ,其形成具有扭曲六配位几何结构的吡啶或膦加合物。也用作电子和稳定性研究的新边缘桥八面体 M 6 簇合物(如 CsErTa 6 Cl 1 8 )的起始物料。
制备说明
用于制备烯二炔多环三聚反应的简单催化剂。也用于氮化钽膜的等离子体增强原子层沉积。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Kim, H., et al.
Journal of Applied Physiology, 95, 5848-5848 (2004)
Zheng, R., et al.
Macromolecules, 37, 5196-5196 (2004)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)